Paxilline (de Penicillium paxilli)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIP1004-10MG BIP1004-5MG BIP1004-1MG
APOSBIP1004-10MGEA 567 EUR InStock
APOSBIP1004-10MG APOSBIP1004-5MG APOSBIP1004-1MG
Paxilline (de Penicillium paxilli)
Paxilline
Formule: C₂₇H₃₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083464
Numéro CAS: 57186-25-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité