Midostaurin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIP1007-10MG BIP1007-5MG
APOSBIP1007-10MGEA 313 EUR InStock
APOSBIP1007-10MG APOSBIP1007-5MG
Midostaurin
Midostaurin
Semisynthetic derivate of Staurosporine. Inhibitor of PKC and cAMPK.
Formule: C₃₅H₃₀N₄O₄
MW: 570,64 g/mol
Point de fusion: 235…260 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12828879
Numéro CAS: 120685-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité