Phorbol-12-myristate-13-acetate ≥99.5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIP1020-10MG BIP1020-1MG BIP1020-5MG
APOSBIP1020-10MGEA 423 EUR InStock
APOSBIP1020-10MG APOSBIP1020-1MG APOSBIP1020-5MG
Phorbol-12-myristate-13-acetate ≥99.5%
Phorbol-12-myristate-13-acetate
This is the most commonly used phorbol ester.  It binds to and activates protein kinase C, causes an extremely wide range of effects in cells and tissues, and is a very potent mouse skin tumor promoter. Crit. Rev. Toxicol. 8:  153-197 (1980)
Formule: C₃₆H₅₆O₈
Point de fusion: 50…70 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036736
Numéro CAS: 16561-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité