PIPES-Na ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) monosodium salt, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid monosodium salt, PIPES-Na, Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid monosodium salt, Monosodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 58 EUR InStock
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
PIPES-Na ≥97%
PIPES monosodium salt
  • Buffer
Formule: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
MW: 324,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065472
Numéro CAS: 10010-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité