PIPES-Na1,5 ≥96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIP1706-100G BIP1706-500G
APOSBIP1706-100GEA 62.6 EUR InStock
APOSBIP1706-100G APOSBIP1706-500G
PIPES-Na1,5 ≥96%
PIPES-Na1,5
  • Buffer
Formule: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066393
Numéro CAS: 100037-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité