Sulpho-SANPAH (Sulphosuccinimidyl-6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)hexanoate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sulfo SANPAH
APOSBIPA109-100MGEA 415 EUR InStock
APOSBIPA109-100MG
Sulpho-SANPAH (Sulphosuccinimidyl-6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)hexanoate)
Sulpho-SANPAH (Sulphosuccinimidyl-6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)hexanoate)
Photoreactive -Primary amine reactive -Water soluble.
Formule: C₁₆H₁₇O₉N₆NaS
MW: 492,40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 102568-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité