Benzyl(purine-6-yl)amine solution 1,0 mg/ml
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPB130-100ML BIPB130-500ML
APOSBIPB130-100MLEA 51 EUR InStock
APOSBIPB130-100ML APOSBIPB130-500ML
Benzyl(purine-6-yl)amine solution 1,0 mg/ml
Benzyl(purine-6-yl)amine
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₁₂H₁₁N₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005572
Numéro CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité