Amino-PEG8-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1036-100MG BIPG1036-50MG
APOSBIPG1036-100MGEA 46.4 EUR InStock
APOSBIPG1036-100MG APOSBIPG1036-50MG
Amino-PEG8-acid
Amino-PEG8-acid
Formule: C₁₉H₃₉NO₁₀
MW: 441,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 756526-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité