Amino-PEG8-t-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate, Amino-PEG8-Boc
BIPG1076-250MG BIPG1076-100MG BIPG1076-500MG
APOSBIPG1076-250MGEA 238 EUR InStock
APOSBIPG1076-250MG APOSBIPG1076-100MG APOSBIPG1076-500MG
Amino-PEG8-t-butyl ester
Amino-PEG8-t-butyl ester
Formule: C₂₃H₄₇NO₁₀
MW: 497.62 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11041142
Numéro CAS: 756526-06-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité