Azido-PEG4-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
BIPG1106-250MG BIPG1106-50MG BIPG1106-100MG
APOSBIPG1106-250MGEA 345 EUR InStock
APOSBIPG1106-250MG APOSBIPG1106-50MG APOSBIPG1106-100MG
Azido-PEG4-acid
Azido-PEG4-acid
Formule: C₁₁H₂₁N₃O₆
MW: 291,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12406155
Numéro CAS: 1257063-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité