Azido-PEG8-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Azido-dPEG®8-acid
BIPG1109-100MG BIPG1109-50MG BIPG1109-250MG
APOSBIPG1109-100MGEA 261 EUR InStock
APOSBIPG1109-100MG APOSBIPG1109-50MG APOSBIPG1109-250MG
Azido-PEG8-acid
Azido-PEG8-acid
Formule: C₁₉H₃₇N₃O₁₀
MW: 467,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1214319-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité