11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1117-250MG BIPG1117-1G BIPG1117-5G
APOSBIPG1117-250MGEA 135 EUR InStock
APOSBIPG1117-250MG APOSBIPG1117-1G APOSBIPG1117-5G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Formule: C₈H₁₇N₃O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03701128
Numéro CAS: 86770-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité