14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1118-250MG BIPG1118-1G
APOSBIPG1118-250MGEA 261 EUR InStock
APOSBIPG1118-250MG APOSBIPG1118-1G
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Formule: C₁₀H₂₁N₃O₅
MW: 263,29 g/mol
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20134131
Numéro CAS: 86770-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité