Biotin-PEG2-Amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1207-100MG BIPG1207-50MG BIPG1207-250MG
APOSBIPG1207-100MGEA 217 EUR InStock
APOSBIPG1207-100MG APOSBIPG1207-50MG APOSBIPG1207-250MG
Biotin-PEG2-Amine
Biotin-PEG2-Amine
Formule: C₁₆H₃₀N₄O₄S
MW: 374,50 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09264745
Numéro CAS: 138529-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité