(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-N-amido-dPEG6-acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid, Carboxy-PEG6-(Fmoc-amine), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid, 21-(Fmoc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, 21-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, Fmoc-N-amido-PEG6-acid
BIPG1400-100MG BIPG1400-1G
APOSBIPG1400-100MGEA 108 EUR InStock
APOSBIPG1400-100MG APOSBIPG1400-1G
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Formule: C₃₀H₄₁NO₁₀
MW: 575,647 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656474
Numéro CAS: 882847-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité