(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1405-100MG BIPG1405-50MG
APOSBIPG1405-100MGEA 401 EUR InStock
APOSBIPG1405-100MG APOSBIPG1405-50MG
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
Formule: C₄₂H₆₅NO₁₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064302
Numéro CAS: 1952360-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité