Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1452-500MG BIPG1452-250MG BIPG1452-1G
APOSBIPG1452-500MGEA 255 EUR InStock
APOSBIPG1452-500MG APOSBIPG1452-250MG APOSBIPG1452-1G
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Formule: C₁₉H₃₈O₉
MW: 410,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 361189-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité