Polyethylene glycol monomethyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIPG1566-1GEA 0 EUR InStock
APOSBIPG1566-1G
Polyethylene glycol monomethyl ether
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité