Undecaethylene glycol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-Decaoxadotriacontane-1,32-diol, PEG-11, HO-PEG11-OH
BIPG1677-1G BIPG1677-100MG BIPG1677-500MG
APOSBIPG1677-1GEA 348 EUR InStock
APOSBIPG1677-1G APOSBIPG1677-100MG APOSBIPG1677-500MG
Undecaethylene glycol
Undecaethylene glycol
Formule: C₂₂H₄₆O₁₂
MW: 502,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00698693
Numéro CAS: 5579-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité