2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 27.7 EUR InStock
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16713446
Numéro CAS: 122116-12-5
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité