Boc-Amino-PEG3-Amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (2-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, NH2-PEG3-C2-NH-Boc
BIPG1811-100MG BIPG1811-50MG BIPG1811-250MG
APOSBIPG1811-100MGEA 125 EUR InStock
APOSBIPG1811-100MG APOSBIPG1811-50MG APOSBIPG1811-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine
Boc-Amino-PEG3-Amine
Formule: C₁₃H₂₈N₂O₅
MW: 292,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619220
Numéro CAS: 101187-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité