Gomme gellan, en poudre
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG434-100G BIPG434-1KG BIPG434-500G
APOSBIPG434-100GEA 51 EUR InStock
APOSBIPG434-100G APOSBIPG434-1KG APOSBIPG434-500G
Gomme gellan, en poudre
Gomme gellan
Point de fusion: >70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131909
Numéro CAS: 71010-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité