Rifampicine 99% approx
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIR0146-25GEA 343 EUR InStock
APOSBIR0146-25G APOSBIR0146-1G APOSBIR0146-5G
Rifampicine 99% approx
Rifampicine
Rifampicin is active against gram-positive but less active against gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formule: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822,95 g/mol
Point de fusion: 183…194 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151389
Numéro CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité