Riboflavine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIR0613-100G BIR0613-25G
APOSBIR0613-100GEA 29.2 EUR InStock
APOSBIR0613-100G APOSBIR0613-25G
Riboflavine
Riboflavine
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Point de fusion: 290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité