Rapamycin (de Streptomyces hygroscopicus)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIR8101-250MG BIR8101-1G
APOSBIR8101-250MGEA 102 EUR InStock
APOSBIR8101-250MG APOSBIR8101-1G
Rapamycin (de Streptomyces hygroscopicus)
Rapamycin
Macrocyclic triene antibiotic.
Formule: C₅₁H₇₉NO₁₃
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867594
Numéro CAS: 53123-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité