Staurosporine (de Streptomyces species)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIS0504-10MGEA 87.3 EUR InStock
APOSBIS0504-10MG APOSBIS0504-100MG APOSBIS0504-25MG
Staurosporine (de Streptomyces species)
Staurosporine
Potent inhibitor of phospholipid/calcium-dependent.protein kinase.
Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
MW: 466,541 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité