K252c
Fournisseur: Apollo Scientific
BIS0505-1MG BIS0505-5MG
APOSBIS0505-1MGEA 190 EUR InStock
APOSBIS0505-1MG APOSBIS0505-5MG
K252c
K252c
Inhibits PKC with IC50 of 2.5 uM and PKA at about 10-fold higher concentrations, Bioorg. Med. Chem. Lett. 3: 1959-1964 (1993).
Formule: C₂₀H₁₃N₃O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00236435
Numéro CAS: 85753-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité