Syringaldazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIS1000-10G BIS1000-25G BIS1000-50G
APOSBIS1000-10GEA 139 EUR InStock
APOSBIS1000-10G APOSBIS1000-25G APOSBIS1000-50G
Syringaldazine
Syringaldazine
Formule: C₁₈H₂₀N₂O₆
Point de fusion: 209…210 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008363
Numéro CAS: 14414-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité