4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIS1001-500GEA 300 EUR InStock
APOSBIS1001-500G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-100G
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde 98%
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 192…193 °C/14mmHg
Point de fusion: 110…113 °C
Densité: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006943
Numéro CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité