1,9-Pyrazoloanthrone ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIS1100-1G BIS1100-300MG
APOSBIS1100-1GEA 444 EUR InStock
APOSBIS1100-1G APOSBIS1100-300MG
1,9-Pyrazoloanthrone ≥99%
1,9-Pyrazoloanthrone
Novel, potent and selective JNK-1,-2, and -3 inhibitor (Ki = 0.19 uM). SP600125 is an ATP-competitive reversible inhibitor with >20-fold selectivity vs. a range of kinases and enzymes tested. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98: 13681-13686 (2001).
Formule: C₁₄H₈N₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022289
Numéro CAS: 129-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité