7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIS1402-1GEA 408 EUR InStock
APOSBIS1402-1G APOSBIS1402-500MG APOSBIS1402-100MG
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
Dye to detect active oxygen species during the oxidative burst.
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,1681 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006872
Numéro CAS: 92-61-5
EINECS: 202-177-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité