D(-)-Sérine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(-)-SérineH-D-Ser-OH
APOSBIS2001-100GEA 104 EUR InStock
APOSBIS2001-100G APOSBIS2001-10G APOSBIS2001-50G
D(-)-Sérine
D(-)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004269
Numéro CAS: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité