Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Sérine

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Ser-OH(±)-Sérine

APOSBIS2002-25GEA 51 EUR InStock
APOSBIS2002-25G
DL-Sérine
DL-Sérine


Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064223
Numéro CAS: 302-84-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité