4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Spermine Dihydrate
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 418 EUR InStock
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté
4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté
Formule: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 403982-64-9
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité