(S)-O-Desmethylraclopride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-3,5-Dichloro-N-((1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl)-2,6-dihydroxybenzamide, (S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide
BISC1012-25MG BISC1012-5MG
APOSBISC1012-25MGEA 0 EUR InStock
APOSBISC1012-25MG APOSBISC1012-5MG
(S)-O-Desmethylraclopride
(S)-O-Desmethylraclopride
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₃
MW: 333,21 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179385
Numéro CAS: 119670-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité