BIBF-0775 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Z)-N-Ethyl-N-methyl-2-oxo-3-(phenyl((4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl)amino)methylene)indoline-6-carboxamide, BIBF0775
BISN0074-50MG
APOSBISN0074-50MGEA 290 EUR InStock
APOSBISN0074-50MG
BIBF-0775 97%
BIBF-0775
BIBF0775 is an inhibitor of transforming growth factor β receptor I (TGFβRI) by soaking into the kinase domain of TGFβRI.
Formule: C₃₁H₃₄N₃₄O₂
MW: 494,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976645
Numéro CAS: 334951-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité