Erastin
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0097-1MG BISN0097-5MG BISN0097-10MG
APOSBISN0097-1MGEA 102 EUR InStock
APOSBISN0097-1MG APOSBISN0097-5MG APOSBISN0097-10MG
Erastin
Erastin
Erastin is a compound that interacts with VDAC blocks and reverses mitochondrial depolarization after microtubule destabilizers in intact cells and antagonized tubulin-induced VDAC blockage in planar bilayers It is also a ferroptosis inducer.
Formule: C₃₀H₃₁ClN₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09837984
Numéro CAS: 571203-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité