EX 527
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide, EX-527, Selisistat
BISN0099-25MG
APOSBISN0099-25MGEA 0 EUR InStock
APOSBISN0099-25MG
EX 527
EX 527
EX-527 is a potent and selective SIRT1 inhibitor with IC50 of 38 nM, exhibits 200-fold selectivity against SIRT2 and SIRT3.
Formule: C₁₃H₁₃ClN₂O
MW: 248,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03009471
Numéro CAS: 49843-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité