Pravastatin sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0103-10MG BISN0103-50MG BISN0103-100MG
APOSBISN0103-10MGEA 87.3 EUR InStock
APOSBISN0103-10MG APOSBISN0103-50MG APOSBISN0103-100MG
Pravastatin sodium
Pravastatin sodium
Pravastatin Sodium is a competitive HMG-CoA reductase inhibitor with IC50 value of 56 M.
Formule: C₂₃H₃₅NaO₇
MW: 446,52 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00887601
Numéro CAS: 81131-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité