Chloroquine diphosphate salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N4-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(phosphate), N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine Diphosphate, 7-Chloro-4-[4-(diethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline Diphosphate, Chloroquine phosphate
BISN0106-25MG BISN0106-100MG
APOSBISN0106-25MGEA 79.9 EUR InStock
APOSBISN0106-25MG APOSBISN0106-100MG
Chloroquine diphosphate salt
Chloroquine diphosphate salt
Chloroquine Diphosphate is an inhibitor of autophagylysosome and Toll-like receptor TLR signalling also acting as an ATM acitivator its an antimalarial drug.
Formule: C₁₈H₂₆ClN₃
MW: 515,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069852
Numéro CAS: 50-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité