MK-2206 dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0108-50MG BISN0108-100MG
APOSBISN0108-50MGEA 277 EUR InStock
APOSBISN0108-50MG APOSBISN0108-100MG
MK-2206 dihydrochloride
MK-2206 dihydrochloride
MK-2206 2HCl is a highly selective inhibitor of Akt1/2/3 with IC50 of 8 nM/12 nM/65 nM, respectively, showing no inhibitory activities against 250 other protein kinases observed.
Formule: C₂₅H₂₁N₅O·2HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584463
Numéro CAS: 1032350-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité