(+)-Catechin hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (+)-Catechin, (+)-3,3',4',5,7-Flavanpentol hydrate, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol
BISN0111-5MG BISN0111-10MG BISN0111-50MG
APOSBISN0111-5MGEA 87 EUR InStock
APOSBISN0111-5MG APOSBISN0111-10MG APOSBISN0111-50MG
(+)-Catechin hydrate
(+)-Catechin hydrate
(+)-Catechin, a plant secondary metabolite, is an antioxidant flavonoid found in the bark of taxus yunnanensis with anti-atherosclerosis.
Formule: C₁₅H₁₄O₆·xH₂O
MW: 290,27 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075649
Numéro CAS: 154-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité