TAK-242
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0117-1MG BISN0117-5MG BISN0117-10MG
APOSBISN0117-1MGEA 109 EUR InStock
APOSBISN0117-1MG APOSBISN0117-5MG APOSBISN0117-10MG
TAK-242
TAK-242
TAK-242, a small-molecule-specific inhibitor of Toll-like receptor (TLR)4 signaling, inhibits the production of lipopolysaccharide-induced inflammatory mediators by binding to the intracellular domain of TLR4.
Formule: C₁₅H₁₇NO₄ClFS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046362
Numéro CAS: 243984-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité