Oxaliplatin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (trans-1,2-Cyclohexanediamine)oxalatoplatinum(II), Oxalato(trans-l-1,2-cyclohexanediamine)platinum(II)
BISN0119-50MG BISN0119-100MG BISN0119-250MG
APOSBISN0119-50MGEA 109 EUR InStock
APOSBISN0119-50MG APOSBISN0119-100MG APOSBISN0119-250MG
Oxaliplatin
Oxaliplatin
Oxaliplatin inhibits DNA synthesis by conforming DNA adducts.
Formule: C₈H₁₄N₂O₄Pt
MW: 397,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866327
Numéro CAS: 61825-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité