Bortezomib
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: ((R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butyl)boronic acid
BISN0125-5MG BISN0125-10MG BISN0125-50MG
APOSBISN0125-5MGEA 109 EUR InStock
APOSBISN0125-5MG APOSBISN0125-10MG APOSBISN0125-50MG
Bortezomib
Bortezomib
Bortezomib is an inhibitor of 20S proteasome with Ki of 0.6 nM.
Formule: C₁₉H₂₅BN₄O₄
MW: 384,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056737
Numéro CAS: 179324-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité