Y-27632 dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0135-10MG BISN0135-100MG
APOSBISN0135-10MGEA 118 EUR InStock
APOSBISN0135-10MG APOSBISN0135-100MG
Y-27632 dihydrochloride
Y-27632 dihydrochloride
Y-27632 dihydrochloride is a selective ROCK1 p160ROCK inhibitor with Ki of 140 nM exhibits 200-fold selectivity over other kinases including PKC cAMP-dependent protein kinase MLCK and PAK.
Formule: C₁₄H₂₁N₃O·2HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03490488
Numéro CAS: 129830-38-2 | 146986-50-7 (free base)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité