Fluvastatin sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBISN0143-100MGEA 176 EUR InStock
APOSBISN0143-100MG APOSBISN0143-50MG
Fluvastatin sodium salt
Fluvastatin sodium salt
Fluvastatin Sodium is a synthetic indole-heptanoic-acid-derived inhibitor of hepatic HMG-CoA reductase with IC50 of 8 nM.
Formule: C₂₄H₂₅FNNaO₄
MW: 433,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00929076
Numéro CAS: 93957-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité