Hydroxychloroquine sulphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol sulphate, N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1-ethyl-N1-(2-hydroxyethyl)-1,4-pentanediamine sulphate, 7-Chloro-4-[4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]quinoline Sulphate
BISN0145-25G
APOSBISN0145-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSBISN0145-25G
Hydroxychloroquine sulphate
Hydroxychloroquine sulphate
Hydroxychloroquine sulfate is an antimalarial agent used for the treatment of systemic lupus erythematosus rheumatoid arthritis and other autoimmune inflammatory and dermatologic conditions Also acts as an inhibitor of autophagy and toll-like receptor TLR79.
Formule: C₁₈H₂₆ClN₃O
MW: 433,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078203
Numéro CAS: 747-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité