FK-866
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-(4-(1-Benzoylpiperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, (E)-Daporinad
BISN0147-1MG BISN0147-5MG BISN0147-10MG
APOSBISN0147-1MGEA 79.9 EUR InStock
APOSBISN0147-1MG APOSBISN0147-5MG APOSBISN0147-10MG
FK-866
FK-866
FK866 effectively inhibits nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase) with IC50 of 0.09 nM in a cell-free assay.
Formule: C₂₄H₂₉N₃O₂
MW: 391,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565943
Numéro CAS: 658084-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité