FABP4 inhibitor
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0155-5MG BISN0155-10MG BISN0155-25MG
APOSBISN0155-5MGEA 139 EUR InStock
APOSBISN0155-5MG APOSBISN0155-10MG APOSBISN0155-25MG
FABP4 inhibitor
FABP4 inhibitor
BMS-309403 is an inhibitor of fatty acid binding protein 4 FABP4 with Ki of less than 2 nM that decreases fatty acid uptake in adipocytes in vitro.
Formule: C₃₁H₂₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991687
Numéro CAS: 300657-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité